Learn More
Karl Hecht™ Vassoio strumenti in vetro
Sterilizable in hot air up to +180°C. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Instrument Trays are excellent for cleaning, sterilizing and storing laboratory instruments.
Marca: Karl Hecht™ 42910005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Descrizione
- Autoclavable
- Available in a range of sizes
- Available with or without stainless steel cover
Specifica
275 x 150 x 60 mm | |
275 mm | |
Vassoio strumenti | |
With cover |
60 mm | |
Coperchio in acciaio inox, vetro | |
150 mm | |
Resistente alla sterilizzazione con aria calda fino a +180 °C/+356 °F |