Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Discs, Grade MG 160
Binder-free glass microfiber filters suitable for analytical and gravimetric analyses.
24.60€ - 277.00€
Specifica
Peso base | 75 g/m2 |
---|---|
Colore | White |
Formato | Disc |
Materiale | Binder-free Glass Microfiber |
Particle Retention | 1.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-037 |
37 mm |
24.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15972820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-047 |
47 mm |
24.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15982820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-082-6 |
82.6 mm |
41.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15992820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01110-257 |
257 mm |
277.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Binder-free
- Suitable for the following:
- Air monitoring
- Air/gas filtration
- Liquid filtration
- Prefiltration
- Clarification
- Analytical sample preparation
- Particle analysis
- Non-sterile, bulk packed
Specifica
75 g/m2 | |
Disc | |
1.2 μm | |
400 mL/min. | |
Hydrophilic | |
0.35 mm |
White | |
Binder-free Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
MG 160 | |
50/Pk. |