Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MG 160
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-201110-090125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09200kg
Codice prodotto. 15902820
  • 181.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Air monitoring
    • Air/gas filtration
    • Liquid filtration
    • Prefiltration
    • Clarification
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
75 g/m2
Sheet
1.2 μm
400 mL/min.
Hydrophilic
0.35 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MG 160
100/Pk.
90 x 125 mm