Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MG 160
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-201110-203254
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15912820
  • 151.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Air monitoring
    • Air/gas filtration
    • Liquid filtration
    • Prefiltration
    • Clarification
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
75 g/m2
Sheet
1.2 μm
400 mL/min.
Hydrophilic
0.35 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MG 160
50/Pk.
203 x 254 mm