Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glass Microfiber Filters, Grade MGA
Binder-free glass microfiber filters for analytical and gravimetric analyses and prefiltering.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1101-103257
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13600kg
Codice prodotto. 15972720
  • 119.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Binder-free
  • Suitable for the following:
    • Air/gas filtration
    • Liquid filtration
    • Clarification of buffer and reagent solutions
    • Analytical sample preparation
    • Particle analysis
  • Non-sterile, bulk packed
Specifica
Specifica
55 g/m2
Sheet
1.6 μm
510 mL/min.
Hydrophilic
0.25 mm
White
Binder-free Glass Microfiber
Non-sterile
MGA
100/Pk.
103 x 257 mm