Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro Minicap™
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory
Marca:  Hirschmann™ 9000140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11732293
  • 113.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not heparinized
  • End-to-end minicaps
  • Acc. to ISO 9000, CE acc. IVD 98/79 EC
  • Color-coded vial cap with capillary dispenser
  • Conformity certified, with batch number
Specifica
Specifica
coefficent of variaton: 1%, accuracy: 0.5%
Disposable micro capillary pipettes, not heparinized, end-to-end; includes Pipette bulb (per 1000 pcs.)
10 x 100/Pack
Minicap Capillary Pipette
ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EG, conformity certified
Borosilicate Glass
40 μL
Single-use