Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro Minicap™
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory
Marca:  Hirschmann™ 9000150
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11757663
  • 113.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not heparinized
  • End-to-end, with minicaps
  • Acc. to ISO 9000, CE acc. IVD 98/79 EC
  • Color-coded vial cap with capillary dispenser
  • Conformity certified, with batch number
Specifica
Specifica
0.5%
Glass
30 ±0.5 mm
Single-use
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
50 μL
Minicap Capillary Pipette