Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 1 in vetro con una marcatura
Per pipettaggi di precisione. Le pipette graduate con una marcatura Fisherbrand™ di classe B sono calibrate per l'erogazione.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21060kg
Descrizione
- Color coded to BS 3996
- Classe B
- Vetro sodico calcico
- Graduati
- One Mark
- Type 1
Specifica
Per erogazione | |
B | |
Sì | |
± | |
10 mL |
ISO 648, DIN 12690, Class B | |
Vetro sodico calcico | |
5 Pack | |
Rosso | |
Bulb Pipet |