missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 1 in vetro con una marcatura

Per pipettaggi di precisione. Le pipette graduate con una marcatura Fisherbrand™ di classe B sono calibrate per l'erogazione.

Marca:  Fisherbrand™

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11972168

  • 49.95€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Color coded to BS 3996
  • Class B
  • Soda Lime Glass
  • Graduated
  • One Mark
  • Type 1
Specifica

Specifica

To Deliver
Classe B
±0.03 ml
25 mL
ISO 648, DIN 12690, Class B
Vetro sodico-calcico
5 conf.
Blu
Pipetta tarata
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali