Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 1 in vetro con una marcatura
Per pipettaggi di precisione. Le pipette graduate con una marcatura Fisherbrand™ di classe B sono calibrate per l'erogazione.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
- Color coded to BS 3996
- Class B
- Soda Lime Glass
- Graduated
- One Mark
- Type 1
Specifica
Calibrata per scolamento | |
Classe B | |
Sì | |
Rosso | |
Pipetta |
ISO 648, DIN 12690, Classe B | |
Vetro sodico-calcico | |
2 conf. | |
50 mL |