Learn More
Fisherbrand™ Pipette tipo 1 in vetro con una marcatura
Pipetta della massima precisione. Le pipette con una marcatura Fisherbrand™ tipo 1 sono realizzate in vetro soda-calcico. Una marcatura indica che la pipetta misura solo un volume.
Marca: Fisherbrand™
5.34 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Descrizione
Pipette with the highest precision. Fisherbrand one mark Class AS pipettes are made of soda lime glass. Colour coded with blue markings.
- Mark one pipet for precision measurment
- Type one pipet with zero mark at the top
- Soda lime glass
- Batch Certificate of Compliance is downloadable
Specifica
Vetro sodico-calcico | |
2 ml | |
Pipetta |
Sì | |
150 mm |