Learn More
Fisherbrand™ Pipette tipo 1 in vetro con una marcatura
Pipetta della massima precisione. Le pipette con una marcatura Fisherbrand™ tipo 1 sono realizzate in vetro soda-calcico. Una marcatura indica che la pipetta misura solo un volume.
Marca:  Fisherbrand™
6.07 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 15257935
  • 7.95€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pipette with the highest precision. Fisherbrand one mark Class AS pipettes are made of soda lime glass. Colour coded with blue markings.
  • Mark one pipet for precision measurment
  • Type one pipet with zero mark at the top
  • Soda lime glass 
  • Batch Certificate of Compliance is downloadable 
Specifica
Specifica
Vetro sodico-calcico
2 conf.
Pipetta
10 ml