missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Glass Slides

Marca:  Rogo Sampaic™ BPB029

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11822350

  • 9.65€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Cut
76 mm
Yellow
76 x 26 mm
Glass
26 mm
50 Pack
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali