Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Slides
Marca: Rogo Sampaic™ BPB032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Specifica
Cut | |
76 mm | |
Blue | |
76 x 26 mm |
Glass | |
26 mm | |
50 Pack |
Marca: Rogo Sampaic™ BPB032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Cut | |
76 mm | |
Blue | |
76 x 26 mm |
Glass | |
26 mm | |
50 Pack |