Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glass Stopcock Plug
Solid glass plug with screwthread retaining device
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 02111402
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- For stopcocks
- Straight bore
- Glass
Specifica
2.5 mm | |
SBW | |
1 | |
Plug NS 14.5 |