Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glass Stopcock Plug
Solid glass plug with screwthread retaining device
12.46€ - 17.12€
Codice del prodotto | Marca | Connectors | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Connectors | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10680524
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111202 |
Plug NS 12.5 | 2.5 mm |
12.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10572793
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111402 |
Plug NS 14.5 | 2.5 mm |
13.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10690524
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111404 |
Plug NS 14.5 | 4.0 mm |
13.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11542374
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111804 |
Plug NS 18.8 | 4.0 mm |
17.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For stopcocks
- Straight bore
- Glass
Specifica
SBW | |
1 |