Learn More
Hirschmann™ Class A USP Volumetric Flasks
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A USP Volumetric Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass tubing and are available with a Batch Certificate of Performance, an Individual USP-Certificate of Performance, and a DAkkS-Certificate.
42.80€ - 69.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP |
---|---|
Materiale chiusura | Polyethylene |
Graduated | Sì |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10528543
|
Hirschmann™
282018027 |
100 ml |
53.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10027982
|
Hirschmann™
282016127 |
10 mL |
42.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10189092
|
Hirschmann™
282017527 |
50 ml |
48.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10414483
|
Hirschmann™
282018927 |
500 mL |
69.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Blue graduation
- With dated batch identification
- With NS ground and polyethylene stopper
Specifica
USP | |
Polyethylene | |
Sì | |
A |