Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Metricel™ Membrane Disc Filters
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 63068
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15200kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 17154531
  • 119.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Mixed cellulose esters is the most accepted filter media for microbiological analysis, and provides maximum recovery of organisms
  • Unique dot grid pattern gridline provides guidance for quantification of bacterial colonies without growth inhibition or enhancement
  • Suitable for microbiological analysis using the Membrane Filter (MF) Technique. Each box contains a signed certification for your permanent records
  • Variety of packaging options meets any need. Available in individually packaged S-Packs, autoclave packs, or non-sterile packs
  • Use with nutrient media for high growth levels and easy identification of contaminants
  • Designed for laboratory applications only
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Hydrophilic MCE
Non-sterile
152 μm
25 mm
0.45 μm
100/Pk.
Plain
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Membranes: cellulose nitrate and esters of cellulose
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose