Learn More
Fisherbrand™ Grade 1100 Cellulose Technical Filter Paper
For filtration of coarse particles and gelatinous precipitates.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11769955
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Creped thin paper
  • Wet strengthened
  • For filtering viscous liquids as arabic gum, gelatine, emulsions like agar-agar, alginate
Specifica
Specifica
Folded Disc
50 to 60 μm
Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses
100 Pack
150 mm
Cellulose
50 to 60 μm
1100
0.2 mm
150 mm