Learn More
Fisherbrand™ Grade 1100 Cellulose Technical Filter Paper
For filtration of coarse particles and gelatinous precipitates.
8.05€ - 185.00€
Specifica
Materiale | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 60 μm |
Dimensione del poro | 50 to 60 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses |
Grado | 1100 |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11769955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11759955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11789955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11799955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 320 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11719965
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11894582
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11709955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11719955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11729955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11802691
|
Fisherbrand™
|
Disc | 190 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11789945
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11799945
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Creped thin paper
- Wet strengthened
- For filtering viscous liquids as arabic gum, gelatine, emulsions like agar-agar, alginate
Specifica
Cellulose | |
50 to 60 μm | |
1100 | |
0.2 mm |
50 to 60 μm | |
Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses | |
100 Pack |