Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro tecnica in cellulosa di grado 1103
Suitable for removal of fine particles
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11759995
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Thick smooth paper
  • Wet strengthened
Specifica
Specifica
Disc
12 to 16 μm
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
100 Pack
125 mm
Cellulose
12 to 16 μm
1103
0.3 mm
12 mm