Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro tecnica in cellulosa di grado 1103
Suitable for removal of fine particles
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Descrizione
- Thick smooth paper
- Wet strengthened
Specifica
Disco semplice | |
da 12 a 16 μm | |
Per coloranti, eteri, soluzioni alcoliche, acque di colonia, soluzioni saline, estratti vegetali, soluzioni capillari, profumi, tinture, succhi edulcorati, aceto | |
100 conf. | |
150 mm |
Cellulosa | |
da 12 a 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
150 mm |