Learn More
Fisherbrand™ Grade 1106 Cellulose Technical Filter Paper
Used for viscous liquids and coarse particles.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11780036
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Thick smooth paper with large pore structure
Specifica
Specifica
Folded Disc
50 to 80 μm
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils
100 Pack
500 mm
Cellulose
50 to 80 μm
1106
0.47 mm
500 mm