Learn More
Fisherbrand™ Grade 1107 Cellulose Technical Filter Paper: Discs
Used for filtration of semi fine particles
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11760046
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Thick smooth paper with medium pore structure
Specifica
Specifica
Disc
20 to 30 μm
For Serum, Culture Medium, dyes, tinctures, vegetal extracts, turbid liquids, juices, Eaux de Cologne, perfumes, essences, hair tonics
100 Pack
150 mm
Cellulose
20 to 30 μm
1107
0.38 mm
150 mm