Learn More
Fisherbrand™ Grade 1125 Cellulose Medium Filtering Technical Filter Paper
For clarification of galvanic baths.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11730066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made of 100% of pure cellulose fibers
  • Resists to pressure when used in filter press systems
  • Thin smooth paper
  • Smooth surface
  • Wet strengthened
  • Food compatible
  • Weight: 85g/ sq. m
  • Thickness: 0.18mm
  • Pore size: 12 to 15mm
  • Filtration velocity: 60/second
  • Burst strength: 1.45kg/mm2
Application
  • Clarification of galvanic baths, chemical products
Specifica
Specifica
Disc
12 to 15 μm
For clarification of galvanic baths, chemical products
100 Pack
125 mm
Cellulose
12 to 15 μm
1125
0.18 mm
125 mm