Learn More
Fisherbrand™ Grade 118 Cellulose Very Slow Filtering Qualitative Filter Paper
For extremely difficult filtration.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11730265
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Weight: 80g/m2
  • Thickness: 0.14mm
  • Pore size: 1 to 2mm
  • Filtration velocity:300/second
  • Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
  • Used for wine clarification
Specifica
Specifica
Ash Content: 0.06%
Cellulose
1 to 2 μm
118
0.14 mm
125 mm
Disc
1 to 2 μm
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide
100 Pack
125 mm