Learn More
Fisherbrand™ Grade 118 Cellulose Very Slow Filtering Qualitative Filter Paper
For extremely difficult filtration.
6.40€ - 28.35€
Specifica
Descrizione | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | 1 to 2 μm |
Dimensione del poro | 1 to 2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11730265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11720265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11740265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11755195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11775195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11710265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11700265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Weight: 80g/m2
- Thickness: 0.14mm
- Pore size: 1 to 2mm
- Filtration velocity:300/second
- Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
- Used for wine clarification
Specifica
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
1 to 2 μm | |
118 | |
0.14 mm |
Disc | |
1 to 2 μm | |
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide | |
100 Pack |