Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 122
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85000kg
Descrizione
- Very fast filtration velocity
- Used for general works, hospitals, research laboratories
Specifica
Disco liscio | |
Da 17 a 30 μm | |
Carta da filtro per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100/Pk. | |
400 mm |
Cellulosa | |
Da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
400 mm |