Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 122
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56000kg
Codice prodotto. 11788752
  • 17.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Very fast filtration velocity
  • Used for general works, hospitals, research laboratories
Applications:
  • Chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage
  • Specifica
    Specifica
    Disco liscio
    Da 17 a 30 μm
    Carta da filtro per tutte le attività generiche in laboratorio
    100/Pk.
    330 mm
    Cellulosa
    Da 17 a 30 μm
    122
    0.17 mm
    330 mm