Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 122
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Codice prodotto. 15525699
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Description
Description
  • Very fast filtration velocity
  • Used for general works, hospitals, research laboratories
Applications:
  • Chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage
  • Specifications
    Specifications
    Disco ripiegato
    da 17 a 30 μm
    Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio
    100 conf.
    150 mm
    Cellulosa
    da 17 a 30 μm
    122
    0.17 mm
    150 mm
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Special Offers
    Special Offers