Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 122
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
- Very fast filtration velocity
- Used for general works, hospitals, research laboratories
Specifica
Disco semplice | |
da 17 a 30 μm | |
Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100 conf. | |
70 mm |
Cellulosa | |
da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
70 mm |