Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro speciale per filtrazione a media velocità di grado 602
Suitable for all works in laboratories. Fisherbrand™ 602 Medium Filtering Special Filter Paper is used in filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders, dressing bandages and tablets).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.95000kg
Codice prodotto. 11714166
  • 173.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color: Vellum grey
Specifica
Specifica
Foglio
602
520 x 420 mm
420 mm
Per tutte le operazioni in laboratorio: filtrazione di diversi prodotti, imballaggio in ambito farmaceutico (pillole, polveri, bende e fasce, compresse)
500 conf.
520 mm