Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro speciale per filtrazione a media velocità di grado 602
Suitable for all works in laboratories. Fisherbrand™ 602 Medium Filtering Special Filter Paper is used in filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders, dressing bandages and tablets).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg
Codice prodotto. 11754566
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Color: Vellum grey
Specifica
Specifica
Folded Sheet
602
520 x 420mm
420 mm
All works in laboratories - filtration of various products, pharmaceutical wrapping (pills, powders , dressing bandages and tablets)
25PK
520 mm