Learn More
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Determination of absorption of water.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11779895
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Weight:190g/m2
  • Absorption:300mL/cm2
  • Thickness: 0.41mm
  • Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
  • Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
  • Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Specifica
Specifica
220 mm
220 x 220 mm
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
0.41 mm
220 mm
Sheet
100 Pk.
904