Learn More
MULTIROIR Contenitore Solido Standard Europeo Grigio
Il contenitore standard in plastica Euro è compatibile con tutti i contenitori che soddisfano gli standard europei e in particolare i pallet Euro.
Marca: MULTIROIR SPK4022_GREY
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.30000kg
Descrizione
- Multiroir offre una gamma molto completa di contenitori full wall standard euro per professionisti.
- Il contenitore standard in plastica Euro è compatibile con tutti i contenitori che soddisfano gli standard europei e in particolare i pallet Euro.
- Il contenitore euro standard di Multiroir consente lo stoccaggio, il trasporto e la fornitura di merci in modalità manuale o automatizzata, all'interno o all'esterno.
Specifica
Storage Box | |
Gray | |
Open handles |
Polypropylene | |
Rectangular | |
400 x 300 x 230 mm |