missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRIM19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | GRIM19 |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807743
|
Proteintech
10986-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897733
|
Proteintech
10986-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Mitochondrial NADH ubiquinone oxidoreductase (complex I) catalyzes the first step in the electron transport chain, the oxidation of NADH to NAD+ coupled to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. GRIM-19 is a component of the complex I and is a product of a cell death regulatory gene induced by interferon-b and retinoic acid. GRIM-19 has previously been detected in HeLa cells, predomitly in the nucleus, though punctate staining of the cytoplasm was also observed.Specifica
GRIM19 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9ERS2, Q9P0J0 | |
100911483, 51079, 67184 | |
GRIM19 Fusion Protein Ag1435 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFA13 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
B16.6, CDA016, CGI 39, CI B16.6, Complex I B16.6, GRIM 19, GRIM19, NDUFA13 | |
NDUFA13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |