missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSDMD Mouse anti-Human, Clone: 2E6C7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 66387-1-IG-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898215

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

FOXN3 is a member of the forkhead/winged helixtranscription factor family. Checkpoints are eukaryotic DNA damage-inducible cell cycle arrests at G1 and G2. Check point suppressor 1 suppresses multiple yeast checkpoint mutationsincluding mec1, rad9, rad53 and dun1 by activating aMEC1-independent checkpoint pathway. Alternative splicing isobserved at the locus, resulting in distinct isoforms.
Specifica

Specifica

GSDMD
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P57764
GSDMD
GSDMD Fusion Protein Ag16827
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
2E6C7
Unconjugated
GSDMD
DF5L, DFNA5L, FKSG10, gasdermin D, GSDMD, GSDMDC1
Mouse
Protein A
RUO
79792
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali