Learn More
Guanidine Hydrochloride (Colorless-to-White Crystals), Fisher BioReagents™
For isolation of RNA from cell extracts
Marca:  Fisher Bioreagents BP178-500
32.44 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50-01-1 Peso : 0.55000kg
Codice prodotto. 10071503
  • 49.00€ / 500g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For isolation of RNA from cell extracts
Guanidine Hydrochloride is a strong protein-denaturing agent used in the isolation of RNA from cell extracts. RNase activity is inhibited in the presence of this reagent.
Specifica
Specifica
Guanidine Hydrochloride
≥99.5%
500 g
178°C
95.53
White
50-01-1
guanidine hydrochloride
15, 4597
CH6ClN3
Solid
≥99.5%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
SDS Documenti