Learn More
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Handheld Aspirating System
A complete set of tools for aspiration—rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes with the Argos Technologies HandE-Vac Handheld Aspirator.
317.00€ - 715.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Product Line | HandE-Vac |
Tipo | Handheld Aspirator |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15944991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV514 |
EV514 | Handheld Aspirator |
317.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15934991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV500 |
EV500 | Handheld Aspirator |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Use with Pasteur pipettes, plastic aspiration pipettes or a variety of adapters for specific applicationsPressure-sensitive button on the top of the unit controls the specific amount of vacuum appliedOperates with standard in-house vacuum source or with the M-Vac or E-Vac aspiration systemsAutoclavableSpecifica
Autoclavable | |
HandE-Vac | |
Handheld Aspirator |