missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HAT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | HAT1 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808513
|
Proteintech
11432-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898503
|
Proteintech
11432-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a type B histone acetyltransferase (HAT) that is involved in the rapid acetylation of newly synthesized cytoplasmic histones, which are in turn imported into the nucleus for de novo deposition onto nascent DNA chains. Histone acetylation, particularly of histone H4, plays an important role in replication-dependent chromatin assembly. Specifically, this HAT can acetylate soluble but not nucleosomal histone H4 at lysines 5 and 12, and to a lesser degree, histone H2A at lysine 5. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene.Specifica
HAT1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O14929, Q5M939, Q8BY71 | |
107435, 296501, 8520 | |
HAT1 Fusion Protein Ag1952 | |
Primary | |
-20°C | |
HAT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HAT1, histone acetyltransferase 1, KAT1 | |
HAT1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |