Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Marca:  Horst™ 20709
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10668462
  • 373.12€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7 m
7 m
Tensione ∼230 V
350 W
Nastro riscaldante
7 m
230 V
HBST
25 mm
250 °C