Learn More
VITLAB™ Misurino in HDPE
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
Marca:  VITLAB™ 40293
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10390621
  • 14.30€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Conical in shape with tapered filling edge
Specifica
Specifica
Measuring Scoop
Conical
Natural
HDPE
65 mL
Suitable as weighing