Learn More
VITLAB™ Misurino in HDPE
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
Marca:  VITLAB™ 40593
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10502322
  • 22.40€ / pezzi 6
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Conical in shape with tapered filling edge
Specifica
Specifica
Misurino
Conico
Natural
HDPE
350 ml
Adatto per la pesatura