Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag is a portable isolator in an easy to use, economical bag form. Ideal for difficult-to-sterilize equipment that typically requires aseptic connections after sterilization.
2515.00€ - 4780.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Heat Seal |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Materiale | Tyvek |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17708167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4236MITT2W-OC-PE |
TYVEK AUTOCLAVE ISOLATOR BAG |
4780.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17778027
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1626MITT2W-OC-PE |
3520.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17768117
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3027MITT2W-OC-PE |
2515.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Tyvek™/PE Film construction for excellent strength and exceptional microbial barrier
- Designed for steam sterilization
- Heat Seal Closure
- Integrated Mittens
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Make aseptic connections inside the Isolator Bag
- Eliminates risks of contamination
Specifica
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek |
White | |
Steam Sterilization | |
Steam |