Learn More
Heidolph instruments Bagni riscaldanti
This aluminum bath for superior heat transfer comes with two insulated safety handles and a safety rim for secure mounting on the hot plate.
Marca:  Heidolph instruments 504-93100-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 10702742
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 1-l Heating bath for oil
  • Heating Bath, 1 litre, for oil
  • Oil bath Heidolph for oil up to 250°C 
  • Aluminum bath for superior heat transfer
  • Comes with two insulated safety handles and safety rim for secure mounting on the hot plate
  • Maximum temperature of 250°C
  • Accessory for magnetic stirrers
Specifica
Specifica
1 L
Heating Bath, 1 L
Heating Bath