Learn More
Hecht Karl™ Provette a parete spessa
In vetro soda-calcico AR-Glas™ per ridurre al minimo le rotture. Le provette per test a parete spessa Karl Hecht™ sono adatte per usi generici in laboratorio.
Marca: Hecht Karl™ 42775045
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89100kg
Descrizione
- Soda lime glass
- Round bottom
- Rimless
- Sized to support all laboratory needs
Specifica
Fondo arrotondato | |
100 mm | |
Confezione da 100 | |
15.25 mm |
Provetta per analisi | |
Soda Glass | |
No |