Learn More
Memmert™ HEPA14-Filter For Chamber
HEPA Filter sterile, individually packed, with fixing unit
Marca:  Memmert™ ICO50B49800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17170015
  • 183.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Includes fixing unit
  • According to EN 1822
  • Packed in sterile condition
Specifica
Specifica
Individually packed
ICO50
Fixing unit