Learn More
Merck High Output Pumps
Features a piston-driven design for greater power
1680.00€ - 2260.00€
Specifica
Include | 70cm of 0.25 in. dia. tubing, Millex™ FA50 filter for in-line moisture protection |
---|---|
Certificazione/Conformità | UL, CE |
Materiale | Cast Aluminum |
Peso (sistema imperiale) | 11.7 lb. |
Peso (sistema metrico) | 5.3 kg |
Codice del prodotto | Marca | Frequenza | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Frequenza | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10542975
|
Merck
WP6222050 |
50 Hz | 220 V |
2260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10295413
|
Merck
WP6211560 |
60 Hz | 115 V |
1680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Features a piston-driven design for greater power
Supplied with 70cm of 1/4 in. tubing and a Millex FA50 filter for in-line moisture protection
- Cast Aluminum construction
- 1/4 in. Stepped hose barb
- Filtration Supply Type: Vacuum Pump
Certifications
UL listed, CE marked
Specifica
70cm of 0.25 in. dia. tubing, Millex™ FA50 filter for in-line moisture protection | |
Cast Aluminum | |
5.3 kg | |
8 in. | |
10 in. | |
5.4 bar |
UL, CE | |
11.7 lb. | |
34 L/min. | |
20.3 cm | |
25.4 cm |