Learn More
Cytiva Soluzioni rNTP a elevata purezza
Per la trascrizione in vitro o per reazioni richiedenti rNTP a elevata purezza. Le soluzioni rNTP a elevata purezza Cytiva Lifescience™ garantiscono un utilizzo semplice in tempi ridotti.
Marca:  Cytiva 27-2056-01
75.68 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 10676505
  • 89.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
Specifica
Specifica
Liquido
7.5
100 mm
25μ m
trascrizione in-vitro, amplificazione, sequenziamento dideossi, marcatura, mutagenesi, sintesi del cDNA e profilazione dell'espressione
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity.
ATP, 100 mM solution
≥98% triphosphate
Incolore