Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Furnace, SiC heating
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
Marca:  Nabertherm™ LC034H5ON5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 38.00000kg
Codice prodotto. 17397919
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Controller: C550
  • Tabletop model
Specifica
Specifica
C550
3 L
120 x 210 x 120 mm
Flap Door
Up to 1500°C
415 x 545 x 490 mm